Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 og A6 Wide Gel System udskiftningsdele
Type:
Endeporte
Gelbakke
Pakning
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 og A6 Wide Gel System-udskiftningsdele, som omfatter en UVT-gelbakke med pakning, udskiftningspakninger og endeporte.
Gelen kan støbes i forskellige længder for at hjælpe med at bevare agarose, når færre prøver skal køres ved hjælp af en vægkam. Indbyggede bufferudvekslingsporte muliggør bufferrecirkulation ved længere kørsler, hvis det er nødvendigt. Det store antal kamslidser giver dig fleksibilitet til at prøve og løse afstande.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl™ A3-1 og A6 Wide Gel System |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Endeporte |
| Mængde | 1 par |