Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ A1 stort gelelektroforesesystem Standard kam
Artikelnummer. 12483647
Type:
Rapid Load Comb
Tænder tæller:
25 (2X)
9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
1.0 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12483647
Brand: Thermo Scientific™ A1RL9C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige kamme i ét stykke. Til brug med Fisherbrand™ Owl™ A1 store gelelektroforesesystemer.
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige, ét stykke Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, til brug med Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl A1 Large Gel Elektroforese System
Produktlinje Owl
Type Rapid Load Comb
Tænder tæller 9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder 1.0 mm