Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ A1 stort gelelektroforesesystem Standard kam
Type:
Rapid Load Comb
Tænder tæller:
25 (2X)
9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
1.0 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige, ét stykke Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, til brug med Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl A1 Large Gel Electrophoresis System |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Rapid Load Comb |
| Tænder tæller | 25 (2X) |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1.0 mm |