Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fåre testikler
Artikelnummer. 11493841 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493841 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11493841 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215127425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    666.06 DKK / 25mg
    Spare 33.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Anvendes sammen med kollagenase til at dissociere den ekstracellulære matrix mellem celler i dyrevæv for at frigive levedygtige celler til brug i vævskultur.
Anvendelser: Testikelhyaluronidase hydrolyserer endo-N-acetylhexosaminbindingerne af hyaluronsyre og chondroitin svovlsyrer A og C (men ikke B), primært til tetrasacchariderester. Monosaccharider frigives ikke. Hyaluronidase bruges ofte sammen med collagenase til at dissociere den ekstracellulære matrix mellem celler i dyrevæv for at frigive levedygtige celler til brug i vævskultur. Det kan også bruges til at rense ledvæsker for at muliggøre celletælling.
Produktbeskrivelse: Hyaluronidase er et glycoprotein indeholdende 5% mannose og 2,17% glucosamin, det katalyserer den tilfældige hydrolyse af 1,4-bindinger mellem 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucose og D-glucoserester i hyaluronat. Hyaluronidase fra bovine testikler er en tetramer bestående af 4 lige store underenheder med en molekylvægt på 14 kDa hver.
Biokemiske/fysiske handlinger: Hyaluronidase nedbryder hyaluronan og har vist sig at være uhensigtsmæssigt reguleret under cancerprogression. Disse enzymer spalter tilfældigt β-N-→acetylhexosamin-[1 4] glycosidbindinger i hyaluronsyre, chondroitin og chondroitinsulfater.
Enhedsdefinition: Mængde af enzym, der frigiver et mikromol N-acetylglucosamin pr. minut ved °37 C og pH 4,0
Specificitet: Testikelhyaluronidase hydrolyserer endo-N-acetylhexosaminbindingerne af hyaluronsyre og chondroitin svovlsyrer A og C (men ikke B), primært til tetrasacchariderester. Monosaccharider frigives ikke.
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Celledissociation
Formel vægt ∽55 kDa (fire underenheder på hver 14 kDa)
Synonym Hyaluronat 4-glycanohydrolase, hyaluronat lyase, hyaluronoglucosaminidase, 3.2.1.35
Opløselighed Opløs 10 mg hyaluronsyre i 25 ml 0,1 M natriumphosphatbuffer: pH 5,3 med 0,15 M natriumchlorid.
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C og tørres
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Drug dispersion& levering