Få mere at vide
KARTELL Vendbar prop
Beskrivelse
- Gennemstiksprop til at trække opløsninger og suspensioner op fra lukkede beholdere ved hjælp af sprøjter.
- Velegnet til brug i fødevare- og drikkevareindustrien.
- MATERIALE: SYLICON
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) bund | 7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Steril |