Få mere at vide
Chemsplash Overærmet steril bestrålet strikket manchet
Beskrivelse
Chemsplash Strikket manchet overærme
- Materiale: 55GSM Type 5B og 6B PB stof
- Mikroporøs, blød og behagelig følelse
- Steril bestrålet og dobbeltpose
- Længde: 49,5 cm
- Low-lint strikket manchet
- Anti-Static Materiale
- Silikone og latex fri
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Den Chemsplash Knitted Cuff Oversleeve er lavet af Chemsplashs bløde og mikroporøse stof, som er stærkt og modstandsdygtigt over for kemikaliesprøjt og støv. Dette stof er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008 standarder, fnugfrit og velegnet til renrumsapplikationer. Det er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren, hvilket sikrer maksimal komfort og bæreevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Produkttype | Beskyttende ærme |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastik overdel med strik manchet |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) | 16,54 tommer |
| Vis mere |