Få mere at vide
Brady™ Overdimensioneret Breaker Lockout-enhed
Artikelnummer. 11781885 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11781885 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11781885 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065329
På lager
Overdimensioneret Breaker Lockout-enhed påføres på få sekunder med fingerskruemekanisme, så der ikke er behov for en skruetrækker. Og det nye bladdesign med forbedret greb fungerer på endnu flere breaker-modeller.
  • Overdimensioneret 480-600 volt rammelås.
  • Anvendes på få sekunder med fingerskruemekanisme, så der er ikke behov for skruetrækker.
  • Og vores nye bladdesign med forbedret greb fungerer på endnu flere breaker-modeller.
  • Passer til afbrydere op til 57,15 mm brede og 22,2 mm tykke.
Tekniske data
Produkttype Circuit Breaker Lockout
Alternativt varenummer OVERSTORE BREAKER LOCKOUT EA
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Overdimensioneret 480-600 Breaker Lockout-enhed
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Dimensioner (D x B x H) 12.70 x 95.25 x 27.94 mm
Dimensioner (L x B) 95.25 x 28.12 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Højde (metrisk) 27.94 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 3,75 tommer.
Bredde (metrisk) 95.25 mm