Få mere at vide
Chemsplash Overtrækssko (par) PB 6B Elastik ankel
Beskrivelse
Chemsplash Elastisk overtrækssko
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Materiale
- 16 tommer i længden
- Silikone og latex fri
- Ikke-fnug
- Anti-Static Materiale
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Elastisk overtrækssko er lavet af Chemsplash blødt og mikroporøst stof. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod deres miljø eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Sål Type | Sømløs |
| Modstand | Væske |
| Produkttype | Kontrollerede miljøer skoovertræk |
| Vis mere |