Få mere at vide
Chemsplash Overtrækssko (par) PB 6B Elastik ankel
Artikelnummer. 30058378
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
Større
X-Large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
30058378 X-Large
30058391 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 30058378 missing translation for 'mfr' Chemsplash missing translation for 'supplierNo' 2560.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1166.18 DKK
    982.77 DKK / 200 par
    Spare 183.41 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Elastisk overtrækssko er lavet af Chemsplash blødt og mikroporøst stof. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv.
Chemsplash Elastisk overtrækssko
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Materiale
  • 16 tommer i længden
  • Silikone og latex fri
  • Ikke-fnug
  • Anti-Static Materiale
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Elastisk overtrækssko er lavet af Chemsplash blødt og mikroporøst stof. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod deres miljø eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Specifications
Størrelse X-Large
Materiale Mikroporøst stof
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Sømløs
Modstand Væske
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 100-1000 (ISO 5-6)