Få mere at vide
Chemsplash Overtrækssko (par) 5 og 6, skridsikker sål, elastisk ankel
Artikelnummer. 30058349
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058349 Medium
30058244 Større
30058222 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30058349 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2564.400.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3735.00 DKK
    3365.98 DKK / 200 par
    Spare 369.02 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Anti-Slip Oversko er lavet af Chemsplash stof som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv.
Chemsplash Anti-Slip Oversko
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Materiale
  • Belagt hvid PVC skridsikker sål
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • 16 tommer i længden
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Anti-Slip Oversko er lavet af Chemsplash stof som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. En anti-slip tekstureret sål er blevet tilføjet for at forbedre grebet med gulvet, og en elastisk ankel sikrer en sikker pasform. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod deres miljø eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Størrelse Medium
Materiale Mikroporøst stof
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Anti-skrid
Modstand Væske
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 100-1000 (ISO 5-6)