Få mere at vide
Chemsplash Overtrækssko 16 tommer. PP/CPE De Luxe H-Duty -Embossed Grip
Beskrivelse
Deluxe overtrækssko
- Kraftig komprimeret polyethylensål
- 30 GSM polypropylen præget greb på sålen
- Elastisk polypropylen ankelsektion
- 16 tommer Lang
- PFAS fri
Beskrivelse: Deluxe overtrækssko i et 8,2 gram komprimeret polyethylen materiale. Elastisk for en god pasform omkring dit fodtøj, den kommer med et præget greb på sålen. En fantastisk måde at forhindre, at snavset fodtøj ødelægger kontorgulvet på eller til at holde fodtøj rent, når du går ind i rodede omgivelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 16 tommer |
| Materiale | CPE polyethylen |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Sål Type | Skridsikker |
| Modstand | Tørre partikler |
| Produkttype | Skobetræk |