Få mere at vide
Eagle™ Overpakninger med påskruningslåg
Artikelnummer. p-7227259
Kapacitet (metrisk):
247 l
361 l
Artikelnummer. 17772308
Brand: Eagle™ EDR16610YL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eagle Overpacks er ideelle til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, inddæmning af spild og oprensning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding.
  • Ørn Overpack Poly tromler er konstrueret af gul blæsestøbt polyethylen med høj densitet (HDPE) med UV-hæmmere, er holdbare og lette, vejr- og kemikaliebestandige og har et gult skruelåg
  • Ideel til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, indeslutning af spild og oprensning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding
  • Overpakninger - til brug med større ikke-beskadigede beholdere, dåser og tromler af ikke-lækkende farlige materialer - hvis de er utætte, skal de pakkes med tilstrækkelige sorbenter til - INGEN FRI VÆSKER
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 247 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer
Materiale Polyethylen