Få mere at vide
Eagle™ Overpakninger med påskruningslåg
Artikelnummer. 17782308
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
247 l
361 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17782308 361 l
17772308 247 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782308 Leverandør Eagle™ Leverandørnr. EDR16900YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3753.75 DKK
    3249.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 504.55 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Eagle Overpacks er ideelle til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, inddæmning af spild og oprensning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding.
  • Ørn Overpack Poly tromler er konstrueret af gul blæsestøbt polyethylen med høj densitet (HDPE) med UV-hæmmere, er holdbare og lette, vejr- og kemikaliebestandige og har et gult skruelåg
  • Ideel til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, indeslutning af spild og oprensning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding
  • Overpakninger - til brug med større ikke-beskadigede beholdere, dåser og tromler af ikke-lækkende farlige materialer - hvis de er utætte, skal de pakkes med tilstrækkelige sorbenter til - INGEN FRI VÆSKER
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 361 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer
Materiale Polyethylen