Få mere at vide
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Artikelnummer. 11739665
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand GD-4534 Geltørrersystem
Fisherbrand GD-5040 Geltørrersystem
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11739665 Fisherbrand GD-4534 Geltørrersystem Hver
12388546 Fisherbrand GD-5040 Geltørrersystem Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11739665 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. VGDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Accessory for use with vacuum gel dryers.
  • Translucent
  • Silicone rubber construction
  • Allows gels to be visualised during drying process
Tekniske data
Farve Translucent
Til brug med (udstyr) Fisherbrand GD-4534 Geltørrersystem
Type Overlay Sheet
Materiale Silicone Rubber