Få mere at vide
BINDER™ Overophedningsalarmfunktion til tørre- og varmekamre
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 23 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230/400 V model
BINDER Kamre FD 23 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V model
BINDER Kamre FED 400 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 400 V
Beskrivelse
- Hørbar alarmfunktion for overophedning
- Har omskiftelig akustisk alarm
- Har justerbar grænseværdi
- Designet til brug med BINDER™ Tørre- og varmekamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Alarmfunktion for overophedning - Omskiftelig akustisk alarm, med justerbar grænseværdi på den uafhængige temperatursikring |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre ED 23 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230/400 V model |
| Type | Justerbar overophedningsalarm |
| Inkluderer | Omskiftelig akustisk alarm |
| Spænding | 230 V |