Få mere at vide
BINDER™ Overophedningsalarm
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hørbar
- Kan slukkes
- Justerbar grænse på den uafhængige temperatursikkerhedsanordning
- Omskiftelig akustisk alarm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Alarmfunktion for overophedning - Omskiftelig akustisk alarm, med justerbar grænseværdi på den uafhængige temperatursikring |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre BD 56, BD 115, BD 260, BD 720 |
| Materiale | Plast |
| Type | Alarm |