Beskrivelse
Pålidelig og præcis indstilling:
- Lysstærkt digitalt display til nøjagtig hastighedsovervågning
- Eksklusiv, indbygget timer til uovervåget drift
- Justerbar omvendt drift (tidsstyret)
- Hastighedsregulering fra 80 til 1.500 o/min
- SpeedServo™ sikrer konstant hastighed, selv når viskositeten ændres
- Synkroniseret omrøring, samme hastighed sikret
- MULTISTIRRER Digital 6: 6 steder, maksimal diameter 85 mm - 400 ml
- MULTISTIRRER Digital 15: 15 pladser, maksimal diameter på 64 mm - 250 mL
- Topplade af modstandsdygtig rustfri stål
- Lang levetid drift
- Ergonomisk - meget lav højde
- Universal netspænding / frekvensområde
- Let vægt, let at flytte
- Forbliver kold, selv efter dages kontinuerlig brug
- Ideel til mikrotitrering, mikrobiologi og biokemi
- Blød start, men når hurtigt indstillet hastighed
- Fremragende hastighedskontrol (elektronisk), selv ved lave hastigheder
- Kan termostatprøver ved hjælp af et recirkulerende vandbad
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 80 til 1500 rpm |
| Omrøringspositioner | 15 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 15 x 250 mL |
| Vise | Digital |
| Form | Rektangel |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 9 w |
| Dimensioner (L x B) | 370 x 230 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 370 x 230 x 51.5 mm |
| Vis mere |