Få mere at vide
Velp Scientifica™ LH overhead omrørere
Shop alle Velp produkter
Hastighed:
50 til 2000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- LH er en intuitiv omrører, der sikrer sikkerhed med beskyttelse mod overbelastning, overstrøm og overophedning.
- Let at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk, LH er dit bedste valg til prøver med medium-høj viskositet.
- VELP LH sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed!
- LH kan nå hastigheder på 2000 rpm og røre op til 40 liter. Enheden kan klare høj viskositet med et maksimum på 50.000 mPa *s.
- Den nemme borepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj.
- LH er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold.
- Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemikalieresistens og speciel håndtering, idet den er blandt de letteste på markedet.
- Den robuste motor garanterer kontinuerlig drift gennem årene uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 50 til 2000 rpm |
| Volumen | 40 L |
| Spænding | 110/230 V |
| Watt | 190 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 196 x 80 x 230 mm |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Bredde (metrisk) | 80 mm |
| Elektriske krav | 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Certificeringer/compliance | CEI EN 60529, IP40 |
| Vis mere |