Få mere at vide
Velp Scientifica™ PW Overhead Omrører
Artikelnummer. 13528560 Shop alle Velp produkter
Hastighed:
20 til 1200 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13528560
Brand: Velp Scientifica™ F201A0150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analogisk omrører med 120 Ncm moment, i stand til at røre op til 70 l. Blander intenst for at udføre de mest krævende opgaver.
  • PW er en intuitiv omrører, der sikrer sikkerhed med beskyttelse mod overbelastning, overstrøm og overophedning.
  • Nem at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk er PW dit bedste valg til prøver med høj viskositet.
  • VELP PW sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed!
  • PW kan nå hastigheder på 1200 rpm og røre op til 70 liter . Enheden kan klare høj viskositet med et maksimum på 100.000 mPa *s.
  • Den nemme borepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj.
  • PW er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold.
  • Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemikalieresistens og speciel håndtering, idet de er blandt de letteste på markedet.
  • Den robuste motor garanterer kontinuerlig drift gennem årene uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Hastighed 20 til 1200 rpm
Volumen 70 L
Spænding 110/230 V
Watt 190 w
Dimensioner (L x B x H) 196 x 80 x 230 mm
Højde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Elektriske krav 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CEI EN 60529, IP 40
Chuck størrelse 1 til 10 mm
Model- PW
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Moment 120 Ncm
Viskositet 10.000 mPas
Vægt (metrisk) 2.9 kg