Få mere at vide
Velp Scientifica™ ES overhead omrører
Artikelnummer. 12912560 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hastighed:
50 til 1300 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
12912560 50 til 1300 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 12912560 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F201A0152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4175.00 DKK
    3354.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 820.85 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Analogisk omrører med 15 Ncm moment, i stand til at røre op til 15 l. Entry-level løsning ideel til lave volumener
Velp Scientifica™ ES Overhead Omrører er udstyret med en brugervenlig selvlåsende borepatron, der forenkler monteringen, og den skånsomme opstart sikrer optimal progression af omrøringshastigheden.
ES er en intuitiv overhead-omrører, der sikrer sikkerhed med overbelastning, overstrøm og overophedningsbeskyttelse. Nem at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk er ES dit bedste valg til lavviskositetsprøver. VELP ES sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed!ES kan nå hastigheder på 1300 op til 1300 op til 1300. Enheden kan håndtere viskositet, med et maksimum på 1000 mPa *s. Den lette spændepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj. ES er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold. Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemisk modstandsdygtighed og den letteste motordrift, der er blandt de robuste motorer i årenes løb, garanterer den robuste motordrift i løbet af årene. uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Hastighed 50 til 1300 rpm
Volumen 15 L
Spænding 110/230 V
Watt 30 w
Dimensioner (L x B x H) 200 x 80 x 160 mm
Højde (metrisk) 160 mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Elektriske krav 110/230 V, 50/60 Hz, 30 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CEI EN 60529, IP 40
Chuck størrelse 1 til 10 mm
Materiale Technopolymer
Model- ES
Beskyttelsesklasse IP40
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Moment 15 cm
Viskositet 1000 mPas
Vægt (metrisk) 1.3 kg