Description
- Leverer nøjagtige, gentagelige resultater for volumener op til 25L og 15.000 cps
- Firecifret hastighedsdisplay viser hastighed nøjagtigt til± 1 rpm
- Tre-knaps kontrol (strøm tænd/sluk, hastighedsforøgelse, hastighedsnedsættelse, lys tænd/sluk) er nem at bruge
- Sidste hastighedsindstilling gemmes i hukommelsen, før enheden slukkes
- Praktisk håndtag gør omrøreren let at løfte, flytte og sætte på plads
- Børsteløs, vedligeholdelsesfri jævnstrømsmotor producerer ensartet blanding ved alle hastigheder og giver automatisk overbelastningsbeskyttelse
- Remdrevet transmission er glat, støjsvag og tilbyder høj effekteffektivitet (1/15 hk, 50w)
- Forseglet hus holder væsker sikkert væk fra interne komponenter
- Gennemgående aksel muliggør hurtig justering og udskiftning af pumpehjulet
Specifications
Specifications
| Hastighed | 40 til 2000 rpm |
| Volumen | 25 L |
| Vise | Digital |
| Spænding | 220/240 V |
| Højde (engelsk) | 10'' |
| Højde (metrisk) | 25.4 cm |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Hestekræfter | 1/15 |
| Stiktype | EU/Storbritannien |
| Show More |