Få mere at vide
IKA™ Overhead-omrører temperatursensor
Artikelnummer. 17277559 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
3 mm
6 mm
Temperatur (metrisk):
Op til 290 °C
Op til 350 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Temperatur (metrisk)
17277559 6 mm Op til 350 °C
17267559 3 mm Op til 290 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17277559 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025007921
På lager
Overhead-omrørerens temperatursensor er lavet af rustfrit stål og designet til brug med IKA™ EUROSTAR, MINISTAR og MICROSTAR Kontrol overliggende omrørere.
  • Maksimal nedsænkningsdybde: 230 mm
  • Materiale: Rustfrit stål (AlSI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) IKA EUROSTAR, MINISTAR og MICROSTAR kontrol-overheadrørere
Nedsænkningslængde Op til 230 mm
Temperatur (metrisk) Op til 350 °C
Materiale AlSI 316 Ti
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.