Få mere at vide
IKA™ Overhead-omrører temperatursensor
Artikelnummer. 17267559 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
3 mm
6 mm
Temperatur (metrisk):
Op til 290 °C
Op til 350 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Temperatur (metrisk)
17267559 3 mm Op til 290 °C
17277559 6 mm Op til 350 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17267559 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025007920
På lager
Overhead-omrørerens temperatursensor er lavet af rustfrit stål og designet til brug med IKA™ EUROSTAR, MINISTAR og MICROSTAR Kontrol overliggende omrørere.
  • Maksimal nedsænkningsdybde: 230 mm
  • Materiale: Rustfrit stål (AlSI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 3 mm
Til brug med (udstyr) IKA EUROSTAR, MINISTAR og MICROSTAR kontrol-overheadrørere
Nedsænkningslængde Op til 230 mm
Temperatur (metrisk) Op til 290 °C
Materiale AlSI 316 Ti