Få mere at vide
Velp Scientifica™ LS omrører
Artikelnummer. 13578550 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hastighed:
50 til 2000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
13578550 50 til 2000 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 13578550 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F201A0151
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Analogisk omrører med 40 Ncm moment, der kan omrøre op til 25 L.
  • LS er en intuitiv omrører, der sikrer sikkerhed med beskyttelse mod overbelastning, overstrøm og overophedning.
  • Let at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk er LS dit bedste valg til prøver med medium viskositet.
  • VELP LS sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed!
  • LS kan nå hastigheder på 2000 rpm og røre op til 25 liter. Enheden kan styre viskositeten med et maksimum på 25.000 mPa *s .
  • Den nemme borepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj.
  • LS er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold.
  • Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemikalieresistens og speciel håndtering, idet den er blandt de letteste på markedet.
  • Den robuste motor garanterer kontinuerlig drift gennem årene uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Hastighed 50 til 2000 rpm
Volumen 25 L
Spænding 110/230 V
Watt 120 w
Dimensioner (L x B x H) 196 x 80 x 215 mm
Højde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Elektriske krav 110/230 V, 50/60 Hz, 120 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CEI EN 60529, IP 40
Chuck størrelse 1 til 10 mm
Materiale Technopolymer Epoxymalet aluminiumslegering
Model- LS
Beskyttelsesklasse IP40
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Moment 40 Ncm
Viskositet 25.000 mPas
Vægt (metrisk) 2.3 kg