Få mere at vide
Caframo™ Overhead røreklemme
Artikelnummer. 16853953
Længde (metrisk):
81 mm
Artikelnummer. 16853953
Brand: Caframo™ A122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overhead-omrørerklemme designet til at rumme omrørerstøttestænger op til 16 mm (5/8 in.) diameter. Fastgør overhead omrører til Caframo og Fisherbrand stande (14-500-354 og 14-500-355).
  • Denne klemme er et alternativ til A120 og A120FSR (14-500-6, 14-500-357)
  • Kompatibel med støttestænger med større diameter, op til 16 mm (5/8 in.)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Caframo™ og Fisherbrand™ Stativ (14-500-354 og 14-500-355)
Inkluderer Kun nøgle
Længde (metrisk) 81 mm
Type Klemme
Bredde (metrisk) 40 mm
Materiale Støbt zink, aluminium