Få mere at vide
Heidolph™ Reax 2 Overhead Shaker
Artikelnummer. 10547601 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
10547601 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10547601 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5412100100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reax 2 Overhead Shaker er kompakt til små mængder.
  • Designet til samtidig blanding af op til 20 beholdere med diametre på 10 til 18 mm
    • Svarer til størrelsen på klassiske reagensglas eller 15 ml Falcon™ rør
  • Alternativt kan du indsætte hele dit stativ i universaladapteren (bredde: 230 mm, højde min./maks.: 45 mm/160 mm) på overhead shakeren
  • Udstyret med en solid metalramme står dens design for ekstrem belastningskapacitet og pålidelighed
  • Garanteret sikkerhed under uovervåget kontinuerlig drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel Justerbar
Hastighedsområde 20 til 100 rpm
Spænding 230 V
Produkttype Overhead shaker
Til brug med (udstyr) Universal adapter giver mulighed for brug af forskellige fartøjer med en højde på 50 til 160 mm
Antal stillinger 20