Få mere at vide
Labcon Overfit caps til kulturrør
Artikelnummer. p-7230342 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange)
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Lukkestørrelse:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Artikelnummer. 17294406
Brand: Labcon 33038040009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker, væsketæt forsegling til plast- og glaskulturrør. Fås i størrelser, der passer til 10 mm, 12 mm, 13 mm og 16 mm rundbundede dyrkningsrør.
  • Overfit-hætter er designet til nemt at samle hætter på blodoptagelsesrør, glasreagensglas og plastikdyrkningsrør og er ideelle til protokoller, der kræver centrifugering, omrøring,
    og køling.
  • Labcons Overfit Caps, der tilbydes i en række lyse farver, er det ideelle alternativ til kostbare parafilm- eller plug-hætter, der er tilbøjelige til at fordampe.
  • Hætten inkluderer integreret tommelfingerarm for nem åbning og lodrette kanter for sikkert greb
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukkestørrelse 10 mm
Forsteriliseret Nej
Produkttype Overfit cap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen USP Klasse VI
Farve Rød
Til brug med (applikation) Protokoller, der kræver centrifugering, omrøring og nedkøling
Emballage 1000/pose, 10 poser/Cs.
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kulturrør