Få mere at vide
Labcon Overfit caps til kulturrør
Artikelnummer. 17264426 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange)
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Lukkestørrelse:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse
17264426 Lilla 13 mm
17294406 Rød 10 mm
17284406 Orange 10 mm
17274406 Gul 10 mm
17224416 Grøn 10 mm
17214416 Blå 10 mm
17204416 Lilla 10 mm
17264406 Neutral 10 mm
17234416 Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange) 10 mm
17274416 Rød 12 mm
17264416 Orange 12 mm
17254416 Gul 12 mm
17204426 Grøn 12 mm
17294416 Blå 12 mm
17284416 Lilla 12 mm
17244416 Neutral 12 mm
17214426 Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange) 12 mm
17254426 Rød 13 mm
17244426 Orange 13 mm
17234426 Gul 13 mm
17284426 Grøn 13 mm
17567606 Blå 13 mm
17224426 Neutral 13 mm
17294426 Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange) 13 mm
17234436 Rød 16 mm
17224436 Orange 16 mm
17214436 Gul 16 mm
17264436 Grøn 16 mm
17254436 Blå 16 mm
17244436 Lilla 16 mm
17204436 Neutral 16 mm
17274436 Assorteret (rød, gul, blå, grøn, orange) 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 17264426 Leverandør Labcon Leverandørnr. 34038060009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    108.48 DKK / Pakke med 1000
    Spare 3.52 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Sikker, væsketæt forsegling til plast- og glaskulturrør. Fås i størrelser, der passer til 10 mm, 12 mm, 13 mm og 16 mm rundbundede dyrkningsrør.
  • Overfit-hætter er designet til nemt at samle hætter på blodoptagelsesrør, glasreagensglas og plastikdyrkningsrør og er ideelle til protokoller, der kræver centrifugering, omrøring,
    og køling.
  • Labcons Overfit Caps, der tilbydes i en række lyse farver, er det ideelle alternativ til kostbare parafilm- eller plug-hætter, der er tilbøjelige til at fordampe.
  • Hætten inkluderer integreret tommelfingerarm for nem åbning og lodrette kanter for sikkert greb
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukkestørrelse 13 mm
Forsteriliseret Nej
Produkttype Overfit cap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen USP Klasse VI
Farve Lilla
Til brug med (applikation) Protokoller, der kræver centrifugering, omrøring og nedkøling
Emballage 1000/pose, 10 poser/Cs.
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kulturrør