Få mere at vide
Beschreibung
- Overfit-hætter er designet til nemt at samle hætter på blodoptagelsesrør, glasreagensglas og plastikdyrkningsrør og er ideelle til protokoller, der kræver centrifugering, omrøring,
og køling. - Labcons Overfit Caps, der tilbydes i en række lyse farver, er det ideelle alternativ til kostbare parafilm- eller plug-hætter, der er tilbøjelige til at fordampe.
- Hætten inkluderer integreret tommelfingerarm for nem åbning og lodrette kanter for sikkert greb
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukkestørrelse | 12 mm |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | Overfit cap |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Protokoller, der kræver centrifugering, omrøring og nedkøling |
| Emballage | 1000/pose, 10 poser/Cs. |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?