Beskrivelse
- Overfit-hætter er designet til nemt at samle hætter på blodoptagelsesrør, glasreagensglas og plastikdyrkningsrør og er ideelle til protokoller, der kræver centrifugering, omrøring,
og køling. - Labcons Overfit Caps, der tilbydes i en række lyse farver, er det ideelle alternativ til kostbare parafilm- eller plug-hætter, der er tilbøjelige til at fordampe.
- Hætten inkluderer integreret tommelfingerarm for nem åbning og lodrette kanter for sikkert greb
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | Overfit cap |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Protokoller, der kræver centrifugering, omrøring og nedkøling |
| Emballage | 1000/pose, 10 poser/Cs. |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Vis mere |