Få mere at vide
Chemsplash Overstøvle med hvid PVC-sål, elastisk ankel og top
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105901
Størrelse:
X-Large
2X-stor
Artikelnummer. 30058443
Brand: Chemsplash 2565.400.007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den skridsikre overstøvle er elastisk ved læg og ankel og har en skridsikker hvid PVC-sål.
Chemsplash Skridsikre overstøvler
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Materiale
  • Elastik top og ankler
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • Hvid PVC sål
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Non-Slip Overboot er lavet af Chemsplash stof som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne overstøvle er elastisk ved læg og ankel og har en skridsikker hvid PVC-sål. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod deres miljø eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Størrelse X-Large
Materiale Mikroporøst stof
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk top
Sål Type Anti-skrid
Modstand Væske
Produkttype Kontrollerede miljøer Boot Covers
Renrumsklasse Klasse 100-1000 (ISO 5-6)