Få mere at vide
Chemsplash Overstøvle med hvid PVC-sål, elastisk ankel og top
Beskrivelse
Chemsplash Skridsikre overstøvler
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Materiale
- Elastik top og ankler
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Ikke-fnug
- Hvid PVC sål
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Non-Slip Overboot er lavet af Chemsplash stof som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne overstøvle er elastisk ved læg og ankel og har en skridsikker hvid PVC-sål. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod deres miljø eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk top |
| Sål Type | Anti-skrid |
| Modstand | Væske |
| Produkttype | Kontrollerede miljøer Boot Covers |
| Vis mere |