Få mere at vide
IKA™ Ovn 125 Control Dry Glass
Artikelnummer. 16218401 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16218401 125 l
1 options
Artikelnummer. 16218401 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020003996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34880.00 DKK
    32601.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 2278.77 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Kraftige tørreskabe til temperaturregulering, tørring, ældning og opvarmningsopgaver.
  • Hurtig opvarmning og nøjagtig temperaturregulering garanterer reproducerbare resultater i industrielle laboratorier, skoler og universiteter, forskning, kvalitetskontrol eller videnskab. Takket være sin høje kvalitetsisolering har enheden et meget stort indre på 125 L i forhold til dets samlede volumen. Denne struktur reducerer også lugtemissioner og driftsomkostninger og sikrer fremragende temperaturensartethed.
  • Ovn 125 kontrollerer tør recirkulerende lufttørreskab varmer op til 300 °C. Det ekstra temperaturvalg begrænset TWB (DIN 12880) opfylder de højeste sikkerhedskrav. Desuden kan temperaturkurven overvåges under test uafhængigt af sikkerhedstemperaturen. Det betyder, at dit testmateriale altid er beskyttet.
  • Glasdøren giver mulighed for bedre overvågning af dine prøver.
  • Det generøst dimensionerede indre af Oven 125 control dry er behageligt oplyst. En praktisk kabelgennemføring på bagsiden af apparatet leveres som standard til målinger i ovnen eller i testmaterialet. Ventilatoren slukker automatisk, hvis døren er åben. Op til 6 indsættelige hylder kan rummes i interiøret lavet af rustfrit stål.
  • Ovn 125 kontrol tør tilbyder en grænseflade til en ekstra sensor til direkte temperaturregulering i testmaterialet. Testparametre kan gemmes direkte på en USB stok.
  • Alle vigtige procesparametre vises tydeligt på to store TFT-skærme. Temperaturprofilerne og individuelle brugerprofiler kan indtastes via den intuitive brugergrænseflade. Realtidsuret muliggør praktisk digital dokumentation og en tidsforsinket start.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 l
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 300° til 300 °C
Vise LCD
Maks. Hyldebelastning 30 kg
Antal hylder 6
Stopur 1 til 142560 min
Mål (D x B x H) Indvendig 450 x 550 x 525 mm
Dimensioner (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Vægt (metrisk) 82 kg
Spænding 100 til 115 V, 220 til 240 V
Watt 2500 W