Få mere at vide
IKA™ Ovn 125 Basic Dry
Artikelnummer. 16218391 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
450 x 550 x 525 mm
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig
16218391 450 x 550 x 525 mm
1 options
Artikelnummer. 16218391 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020003215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19780.00 DKK
    18488.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 1291.54 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Universalovn til temperering, tørring, ældning og opvarmning i laboratoriet.
  • Dækker applikationer inden for industri, skoler/universiteter, forskning, kvalitetskontrol og videnskab
  • Hurtige opvarmningstider og en præcis temperaturkontrol garanterer reproducerbare testresultater
  • En speciel lugtfri isolering sikrer også lavere driftsomkostninger
  • Ovnen kan styres af USB og testparametre kan registreres til yderligere analyser
  • Temperaturområde: stuetemperatur + 5 °C til 250 °C
  • Kapacitet: 125 L
  • Elektronisk justerbar ventilation
  • Ryd display og kontrolmenu
  • Tastelås funktion
  • Stopur
  • Justerbar temperaturgrænse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 250 °C
Type Ovn
Vise 7 Segment LED
Maks. Hyldebelastning 30 kg
Stopur 1 til 144000 min
Mål (D x B x H) Indvendig 450 x 550 x 525 mm
Dimensioner (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Vægt (metrisk) 74 kg
Spænding 100 til 115 V, 220 til 240 V
Watt 2450 W