Få mere at vide
IKA™ Ovn 125 Basic Dry Glass
Artikelnummer. 16298391 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16298391 125 l
1 options
Artikelnummer. 16298391 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020003956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23760.00 DKK
    22207.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 1552.87 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Universalovn til temperering, tørring, ældning og opvarmning i laboratoriet.
  • Dækker applikationer inden for industri, skoler/universiteter, forskning, kvalitetskontrol og videnskab
  • Hurtige opvarmningstider og en præcis temperaturkontrol garanterer reproducerbare testresultater
  • En speciel lugtfri isolering sikrer også lavere driftsomkostninger
  • Ovnen kan styres af USB og testparametre kan registreres til yderligere analyser
  • Temperaturområde: stuetemperatur + 5 °C til 250 °C
  • Kapacitet: 125 L
  • Elektronisk justerbar ventilation
  • Ryd display og kontrolmenu
  • Tastelås funktion
  • Stopur
  • Justerbar temperaturgrænse
  • Glasdør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 125 l
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 250 °C
Type Tørreovn
Vise 7 Segment LED
Maks. Hyldebelastning 30 kg
Antal hylder 6
Stopur 1 til 142560 min
Mål (D x B x H) Indvendig 450 x 550 x 525 mm
Dimensioner (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Vægt (metrisk) 55 kg
Spænding 100 til 115 V, 220 til 240 V
Watt 2450 W
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.