Få mere at vide
S Murray™ Ovale vaskeflasker
Artikelnummer. 12881434
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12881434 250 mL Pakke med 5
12891434 500 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12881434 Leverandør S Murray™ Leverandørnr. L780/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 DKK
    115.19 DKK / Pakke med 5
    Spare 11.81 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse vaskeflasker til en række forskellige formål. S Murray™ Ovale vaskeflasker kræver kun et lille tryk for at dispensere væske. Til almen brug.
  • Sælges i pakker af 5 stk
  • Smal skruehals
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Generelt formål
Materiale MDPE
nr. pr. pakke 5 Pakke
Bredde (metrisk) 65mm
Lukningsfarve Neutral
Lukning inkluderet Ja
Form Oval
Højde (metrisk) 160 mm
Produkttype Vaskeflaske