Få mere at vide
Gilac™ Ovalt kar med forstærket bund
Artikelnummer. 16294011
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16294011 60 l
1 options
Artikelnummer. 16294011 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G608321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.10 DKK
    302.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.08 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Det ovale kar med forstærket bund har stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning. Ergonomiske håndtag.
  • Stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning
  • Ergonomiske håndtag
  • Let at rengøre og tørre
  • Anti-slid nederdel
  • Dimensioner inklusive håndtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Produkttype Ovalt badekar
Kapacitet (engelsk) 15,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 60 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Håndtering af fødevarer
Materiale LDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Oval
Længde (engelsk) 29,1 tommer
Længde (metrisk) 740 mm
Bredde (engelsk) 19,3 tommer.
Bredde (metrisk) 490 mm
Højde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 286 mm
Vægt (engelsk) 5.14 lb.
Vægt (metrisk) 2.33 kg