Få mere at vide
Heidolph™ Ovale rørestave, 10 mm
Artikelnummer. 17302740 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17302740 10 mm
1 options
Artikelnummer. 17302740 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5095400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    104.48 DKK / Pakke med 3
    Spare 7.52 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Udstyret med en oval magnetisk kerne er der mere kraft til rådighed med disse rørestave end dem med en cylindrisk magnetisk kerne.
  • Velegnet til brug i rundbundede kolber (f.eks. til reaktionsblandinger)
  • Formen ligner kolbens og sikrer fuldstændig blanding
  • Maksimal omrøringskapacitet (H 2 O): 25 til 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,39 tommer
Til brug med (applikation) Blanding af væsker
Til brug med (udstyr) Kolbe med rund bund
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 25 x 3 stænger
Form Oval
Type Magnetisk rørestang