Få mere at vide
BRAND™ Oval form PTFE magnetiske omrørerstænger
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- PTFE - Polytetrafluorethylen konstruktion
- Magnetisk, oval form
- Til fartøjer med rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til fartøjer med rundbund |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Oval |
| Type | Magnetisk rørestang |