Få mere at vide
BRAND™ Oval form PTFE magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 10029660 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10029660
Brand: BRAND™ 137301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE konstruktion. Ideel til beholdere med rund bund, såsom en rundbundet kolbe.
  • PTFE - Polytetrafluorethylen konstruktion
  • Magnetisk, oval form
  • Til fartøjer med rund bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til fartøjer med rundbund
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 15 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Oval