Få mere at vide
Fisherbrand™ Stir Bar Box Sæt, Oval
Artikelnummer. 11703319 Shop alle Fisherbrand produkter
Belægning:
PTFE
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 11703319
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanteret inert og lækagefri. Fisherbrand™ Stir Bar Box Set, Oval er isostatisk støbt i ren, FDA-godkendt PTFE-plast.
  • Til brug i rundbundede kolber
  • Individuelt poleret for at holde sig renere i længere tid
  • Hvert sæt indeholder:
2 hver på 10 x 5 mm
2 hver på 15 x 6 mm
2 hver på 25 x 10 mm
2 hver på 30 x 10 mm
2 hver på 35 x 13 mm
1 hver på 50 x 17 mm
1 hver på 70 x 27 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 195 x 95mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 30mm
Inkluderer 12 ovale omrørerstænger:  2 hver på 10 x 5 mm, 15 x 6 mm, 25 x 10 mm, 30 x 10 mm, 35 x 13 mm; 1 hver på 50 x 17 mm, 70 x 27 mm
Bredde (metrisk) 95mm
Belægning PTFE
Længde (metrisk) 195 mm
Mængde 1/stk.
Type PTFE omrørerstænger æskesæt2