Få mere at vide
Fisherbrand™ Stir Bar Box Sæt, Oval
Shop alle Fisherbrand produkter
Form:
Oval
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 195 x 95mm |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 30mm |
| Inkluderer | 13 ovale rørestave 2 hver på 20x10, 25x12, 30x16, 35x16, 40x20, 50x20, 1 hver på 70x20 mm |
| Bredde (metrisk) | 95mm |
| Længde (metrisk) | 195 mm |
| Vis mere |