Få mere at vide
Fisherbrand™ Oval PTFE rørestang
Artikelnummer. 11828952 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11828952 15 mm 6 mm Pakke med 10
11898872 20 mm 10 mm Pakke med 10
11517802 20 mm 10 mm Pakke med 5
11858952 40 mm 13 mm Pakke med 5
16285831 50 mm 20 mm -
11828882 40 mm 20 mm Pakke med 5
10603731 40 mm 20 mm Hver
11338703 30 mm 16 mm Pakke med 5
11808882 30 mm 16 mm Pakke med 10
16295831 64 mm 20 mm -
11507802 15 mm 6 mm Pakke med 5
11868952 50 mm 17 mm Pakke med 5
11838952 25 mm 10 mm Pakke med 10
10445231 25 mm 12 mm Pakke med 5
11844792 25 mm 12 mm Pakke med 10
16245831 35 mm 16 mm -
10609162 70 mm 20 mm Hver
11888872 10 mm 5 mm Pakke med 10
11597792 10 mm 5 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11828952
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Fisherbrand; Oval PTFE rørestang giver optimal turbulens til rundbundede kolber og beholdere.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Giver fremragende turbulens til rundbundede kolber og beholdere
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Kolber med rund bund
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 15 mm
Mængde 5/Pk.
Form Oval