Få mere at vide
Fisherbrand™ Oval PTFE rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Förpackningsstorlek
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivning
- Stabil, almen magnetisk rørestang
- Giver fremragende turbulens til rundbundede kolber og beholdere
- Autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Kolber med rund bund |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Form | Oval |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering