Få mere at vide
Gilac™ Oval prøvekurv
Artikelnummer. 17998801
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Dimensioner (L x B x H):
26,5 x 17 x 9 cm
21 x 15 x 9 cm
25 x 15 x 9 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H)
17998801 0,5 kg 21 x 15 x 9 cm
17948881 0,75 kg 25 x 15 x 9 cm
17908501 1 kg 26,5 x 17 x 9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998801 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G070180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.95 DKK
    181.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.42 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oval Proofing Basket sikrer, at dejen er godt ventileret; den kan stables forskudt og indlejret for at spare plads.
  • Hulstrukturen sikrer, at dejen er godt ventileret.
  • Kan stables forskudt og indlejres for at spare plads.
  • Leveres med fødevarekontaktcertifikater for optimal fødevaresikkerhed og hygiejne.
  • Nem at rengøre og kan maskinvaskes.
  • Let og ekstremt holdbar.
  • Bredt udvalg af 10 produktreferencer til at opfylde alle behov (0,5 til 2 kg kapacitet).
  • Liner (G072010) fås som ekstraudstyr.
Tekniske data
Produkttype Korrekturkurv
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 1.1 lb.
Kapacitet (metrisk) 0,5 kg
Dimensioner (L x B x H) 21 x 15 x 9 cm
Form Oval
Volumen (metrisk) 0.5 kg