Få mere at vide
MedChemExpress OVA Peptide(257-264) TFA
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.78% |
| CAS | 1262751-08-5 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvægt (g/mol) | 1077.15 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (46.42 mM∣Need ultrasonic) |