Få mere at vide
VELP Scientifica OV 725 Digital Disperser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18048223 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Produkttype:
Digital disperger
Digitalt spredningssystem
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
18048223 Digital disperger
18058223 Digitalt spredningssystem
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18048223 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F20900475
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Premium digital disperger med en kraftig børsteløs motor, elektronisk hastighedskontrol, integreret timer, tællerfunktion og avanceret sikkerhed. Konstrueret til homogenisering, emulgering, suspensioner og højhastighedsblanding af kosmetik, fødevarer, farmaceutiske produkter og biologiske væv.
OVERLEGENDE YDEEVNE OG VARIG HOLDBARHED
  • Kraftig børsteløs motor, der kører fra 2.000 op til 25.000 o/min
  • Volumen varierer fra 0,2 mL til 2,5 L (H2O )
  • Håndterer prøver op til 5.000 mPa's viskositet
SMART VEDLIGEHOLDELSE OG PÅLIDELIG OVERVÅGNING
  • LED-indikatorer signalerer den resterende tid før vedligeholdelse for hurtig udskiftning af pakningen
  • Den integrerede cykliske timer (op til 99:59 timer) garanterer nøjagtige resultater, uovervågede operationer og hjælper med at behandle et stort antal prøver i en serie
  • Den effektive motor afleder varme bedre, hvilket reducerer risikoen for overophedning af instrumentet
SIKKER OG LET AT BRUGE
  • Hurtigt og enkelt installationssystem for spredeværktøj.
  • Dedikerede alarmer giver brugerne proaktive advarsler for potentielle risici som overtemperatur, motorfejl og forkert installation af værktøj
  • Kontrolpanelet er designet til at optimere brugeroplevelsen med et lyst og intuitivt 4-cifret LED-display
Tekniske data
Produkttype Digital disperger
Hastighed 25,000 rpm
Spænding 230 V
Hertz 50/60 Hz
Watt 500 W
Prøvevolumen (metrisk) 0,2 til 2,5 ml
Materiale Aluminium, teknopolymer
Certificeringer/compliance CE, CB, cNEMKOus
Vise 4-cifret LED
Inkluderer OV 725 digital disperger, værktøjsadskillelsessæt
Støjniveau 70 dBa
Prøvetype Kosmetiske, fødevarer, farma og biologiske prøver
Stopur Ja