Få mere at vide
Cytiva Udløbsventil
Artikelnummer. 15219774 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AKTA start Automated Protein Purification System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15219774 AKTA start Automated Protein Purification System Hver
1 options
Artikelnummer. 15219774 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29023898
På lager
Til brug med AKTA start automatiseret proteinrensningssystem. Udløbsventilen bruges til at lede strømmen til fraktionssamleren eller til affaldet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ret strømmen til fraktionsopsamleren eller til affaldet
Til brug med (udstyr) AKTA start Automated Protein Purification System