Beskrivelse
- Udvendig gevind DN 61.
- Længde (mm): 250
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Forlængersæt |
| Dybde (engelsk) | 9,84''. |
| Dybde (metrisk) | 250.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 0.22 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.1 kg |