Få mere at vide
Hughes Udendørs selvdrænende sikkerhedsbruser med øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. p-7227260
Materiale:
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17722348
Brand: Hughes HSHDSD18GV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne ANSI kompatibel selvdrænende sikkerhedsbruser med åben rustfrit stål øjen-/ansigtsvask, velegnet til varmt klima.
  • Denne ANSI kompatibel selvdrænende sikkerhedsbruser med åben øjen-/ansigtsvask i rustfrit stål, velegnet til varmt klima
  • Designet tillader stående vand at løbe væk fra standrøret for at sikre levering af lunkent vand
  • Monteret med fodpanel som standard
  • Ventilen er placeret direkte over vandindløbet; udluftningsrøret er monteret over dette, så stående vand kan løbe ned i jorden, hvilket forhindrer overophedning af stillestående vand fra solstråling og fjerner risikoen for yderligere skade på operatøren
  • Fås med galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Tekniske data
Aktivering Skubbehåndtag, fodtræde
Materiale Galvaniseret stål
Produkttype Sikkerhedsbruser